Learn More
Thermo Scientific™ Disco de optoquina (disco P)
Código de producto. 11429858
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de empaquetado:
1 cartucho/pack
5 cartuchos/pack
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de empaquetado Tamaño de la unidad
11429858 5 cartuchos/pack paquete de 250
11903842 1 cartucho/pack 50 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11429858 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor DD0001B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222.00€
    185.07€ / paquete de 250
    Ahorro 36.93€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
El disco de optoquina Thermo Scientific™ Oxoid se utiliza para la diferenciación de Streptococcus pneumoniae.
El disco de optoquina Thermo Scientific™ Oxoid se utiliza para la diferenciación de Streptococcus pneumoniae.
Aviso sobre pedidos:
5 μg. 50 discos/cartucho. 1 carro/paquete.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Agentes antimicrobianos Optoquina (clorhidrato de etilhidrocupreína)
Concentración 5 µg
Tipo de producto Disco de optoquina
Tipo de prueba Diferenciación de Streptococcus pneumoniae de otros estreptococos
Material Papel
Tipo de empaquetado 5 cartuchos/pack
Cantidad 50 discos/cartucho
Especie Streptococcus pneumoniae