Learn More
OPTIZYME™ XmnI (PdmI), Fisher BioReagents™
Código de producto. 11914812
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 U
Tamaño de la unidad:
cada uno
11914812 500 U cada uno
1 options
Código de producto. 11914812 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP80521
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
5'...G A A N N^N N T T C...3'
3'...C T T N N^N N A A G...5'
Suministrado con: Tampón 4 OPTIZYME 10X
Condiciones para el 100 % de actividad:
  • 1 tampón OPTIZYME 4: 33 mM de Tris-acetato (pH 7,9 a 37 °C), 10 mM de acetato de magnesio, 66 mM de acetato de potasio y 0,1 mg/ml de BSA
  • Incube a 37°C
Actividad enzimática en los tampones OPTIZYME:
  • Tampón 1: 20 – 50 %
  • Tampón 2: 50 - 100 %
  • Tampón 3: 0 - 20 %
  • Tampón 4: 100 %
  • Tampón 5: 0 - 20 %
Tampón de almacenamiento:
  • 10 mM de Tris-HCl (pH 7,5 a 25 °C), 100 mM de KCl, 1 mM de DTT, 5 mM de MgCl2, 0,2 mg/ml de BSA y glicerol al 50 % (v/v)
  • Ligadura y reescisión:
  • Más del 95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y volver a cortarse después de una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de XmnI.
  • Digestión del ADN integrado en agarosa:
  • Se requiere un mínimo de 10 unidades de XmnI para la digestión completa de 1 μg de ADN del fago lambda incluido en agarosa en 16 horas.
  • Efectos de metilación:
  • Dam: nunca se solapa; ningún efecto.
  • Dcm: nunca se solapa; ningún efecto.
  • CpG: Puede solaparse (escisión alterada)
    • 5'...GAA(N)4TTm5C G...3'
  • 3'...CTT(N)4AA Gm5C...5'
  • (La escisión está alterada)
    • 5'...m5C GAA(N)4TTm5C G...3'
  • '3... Gm5CTT(N)4AA Gm5C...5'
  • (La escisión está bloqueada)
  • EcoKI: puede solaparse (efecto sin determinar)
  • EcoBI: puede solaparse (efecto sin determinar)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Concentración 10 U/μl
    Componentes Tampón 4 OPTIZYME™ 10X
    Temperatura de la incubadora 37 °C
    pH 7,4
    Para utilizar con (aplicación) >95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y volver a cortarse después de una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de XmnI.
    Tampón de almacenamiento 10 mM de Tris HCl (pH 7,4 a 25 °C), 100 mM de KCl, 1 mM de DTT, 5 mM de MgCl2, 0,2 mg/ml de BSA, glicerol al 50 %
    Cantidad 500 U
    Sitio de corte GAANN.NNTCC
    Tipo de producto XmnI
    Formulario Líquido