Learn More
OPTIZYME™ XmaJI (AvrII), Fisher BioReagents™
Marca:  Fisher Bioreagents BP8082-1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 11964832
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
5'...C^C T A G G...3'
3'...G G A T C^C...5'
Suministrado con: Tampón 4 OPTIZYME 10X
Condiciones para el 100 % de actividad:
  • 1 tampón OPTIZYME 4: 33 mm de Tris-acetato (pH de 7,9 a 37°C), 10 mm de Mg-acetato, 66 mm de K-acetato y 0,1 mg/ml de BSA
  • Incube a 37°C
Actividad enzimática en los tampones OPTIZYME:
  • Tampón 1: 20 - 50 %
  • Tampón 2: 50-100 %
  • Tampón 3: 50 - 100 %
  • Tampón 4: 100 %
  • Tampón 5: 50 - 100 %
Tampón de almacenamiento:
  • 10 mm de Tris-HCl (pH de 7,4 a 25°C), 100 mm de KCl, 1 mm de DTT, 1 mm de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glicerol
  • Ligadura y reescisión:
  • Más del 95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y volver a cortarse después de una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de XmaJI.
  • Digestión del ADN integrado en agarosa:
  • Se requiere un mínimo de 10 unidades de XmaJI para la digestión completa de 1 μg de ADN del fago lambda incluido en agarosa en 16 horas.
  • Extremos compatibles: BcuI, NheI, XbaI, Eco130I (C^CTAGG)
  • Efectos de metilación:
  • Dam: nunca se solapa; ningún efecto.
  • Dcm: nunca se solapa; ningún efecto.
  • CpG: nunca se solapa; ningún efecto.
  • EcoKI: nunca se solapa; ningún efecto.
  • EcoBI: nunca se solapa; ningún efecto.
  • Especificaciones
    Especificaciones
    10 U/μl
    37 °C
    >95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y volver a cortarse después de una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de XmaJI.
    200 U
    XmaJI (AvrII)
    Tampón 4 OPTIZYME™ 10X
    7,4
    10 mM de Tris HCl (pH 7,4 a 25 °C), 100 mM de KCl, 1 mM de DTT, 1 mM de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA, glicerol al 50 %
    C.CTAGG
    Líquido
    Sugerencias de productos
    Sugerencias de productos
    Videos
    SDS Documentos