Learn More
Polinucleótido quinasa T4 OPTIZYME™, Fisher BioReagents™
Descripción
OPTIZYME™ T4 PNK cataliza la transferencia γ-fosfato del ATP al grupo 5'-OH de ADN, ARN, oligonucleótidos y nucleósidos 3'-monofosfatos.
Aplicaciones y características:
- OPTIZYME™ T4 PNK marca los extremos 5'-terminales de ácidos nucleicos (para uso como: sondas para hibridación o mapeo de transcritos, cebadores para PCR o secuenciación de ADN, y marcadores para electroforesis en gel).
- Fosforilación 5' de oligonucleótidos, productos de PCR y ADN o ARN antes del ligamiento
- Fosforilación de cebadores para PCR
- Eliminación de grupos de 3'-fosfato
- Activo en tampones para enzimas de restricción OPTIZYME, ADN ligasa T4 y transcriptasas inversas
Suministrado con:
- Tampón 1 OPTIZYME T4 PNK 10X (para «forward reaction»): 500 mM de Tris-HCl (pH 7,6 a 25 °C), 100 mM de MgCl2, 50 mM de DTT, 1 mM de espermidina
- Tampón 2 OPTIZYME T4 PNK 10X (para «exchange reaction»): 500 mM de imidazol-HCl (pH 6,4 a 25 °C), 180 mM de MgCl2, 50 mM de DTT, 1 mM de espermidina, 1 mM de ADP
- Solución de PEG6000 al 24 % para T4 PNK: 24 % (p/v) de polietilenglicol 6000
Control de calidad:
- Sin endodesoxirribonucleasas, exodesoxirribonucleasas ni ribonucleasas
- Probado funcionalmente para el marcaje de extremos 5'-terminales de ADN
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 10 U/μl |
| Color | Incolora |
| pH | 7,5 |
| Para utilizar con (aplicación) | Sondas para hibridación o mapeo de transcritos, cebadores para PCR o secuenciación de ADN y marcadores para electroforesis en gel, eliminación de grupos 3'-fosfato |
| Tampón de almacenamiento | Tampón 1 OPTIZYME™ T4 PNK 10X (para «forward reaction»): 500 mM de Tris HCl (pH 7,6 a 25 °C), 100 mM de MgCl2, 50 mM de DTT, 1 mM de espermidina, tampón 2 OPTIZYME™ T4 PNK 10X (para «exchange reaction»): 500 mM de imidazol-HCl |
| Contenido y almacenamiento | -20 °C |
| Fuente | Células de E. coli con un gen pseT clonado de bacteriófago T4 |
| Cantidad | 500 U |
| Tipo de producto | T4 Polynucleotide Kinase |
| Formulario | Líquido |