Learn More
ADN polimerasa T4 OPTIZYME™, Fisher BioReagents™
Descripción
La ADN polimerasa T4 OPTIZYME™ es una ADN polimerasa dependiente de molde que cataliza la síntesis 5'->3' a partir de ADN monocatenario con cebador.
Aplicaciones y características:
- La ADN polimerasa T4 OPTIZYME crea extremos romos en el ADN rellenando salientes 5' y/o eliminando salientes 3'.
- Genera productos de PCR romos con salientes 3'-dA
- Mutagénesis específica de sitio dirigida por oligonucleótidos
- Síntesis de sondas de ADN marcadas (mediante reacción de sustitución)
- Clonación independiente de ligamiento de productos de PCR
- Activa en tampones OPTIZYME para enzimas de restricción, transcriptasas inversas y ADN ligasa T4.
- Actividad exonucleasa 3'->5'
- Carece de actividad exonucleasa 5'->3'
Suministrado con:
Tampón ADN Pol T4 OPTIZYME 5X: 335 mM de Tris-HCl (pH 8,8 a 25 °C), 33 mM de MgCl2, 5 mM de DTT, 84 mM de (NH4)2SO4
Fuente: Células de E. coli con un gen 43 clonado de bacteriófago T4
Control de calidad:
Sin endodesoxirribonucleasas
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 5 U/μl |
| Color | Incolora |
| pH | 7,5 |
| Para utilizar con (aplicación) | Síntesis de sondas de ADN etiquetadas, creación de productos de PCR de extremo romo con salientes 3'-dA, clonación independiente de ligación de productos de PCR, enzimas de restricción, transcriptasas inversas y ligasa de ADN T4 |
| Tampón de almacenamiento | Tampón de ADN Pol T4 OPTIZYME™ 5X: 335 mM de Tris HCl (pH 8,8 a 25 °C), 33 mM de MgCl2, 5 mM de DTT, 84 mM de (NH4)2SO4 |
| Contenido y almacenamiento | -20 °C |
| Fuente | Células de E. coli con un gen 43 clonado del bacteriófago T4 |
| Cantidad | 100 U |
| Tipo de producto | ADN polimerasa T4 |
| Formulario | Líquido |