Learn More
ADN ligasa T4 OPTIZYME™, Fisher BioReagents™
Código de producto. 12837152
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 U
500 U
Unit Size:
100 unidades
500 unidades
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
12837152 500 U 500 unidades
12807152 100 U 100 unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12837152 Supplier Fisher BioReagents Supplier No. BP80995
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
La ADN ligasa T4 OPTIZYME™ cataliza la formación de un enlace fosfodiéster entre el fosfato del extremo 5’ y el hidroxilo del extremo 3’ yuxtapuestos en ADN o ARN bicatenarios
Aplicaciones y características:
  • La ADN ligasa T4 OPTIZYME™ se utiliza para clonar fragmentos de ADN generados por enzimas de restricción
  • Ligamiento rápido de extremos cohesivos (10 min a temperatura ambiente)
  • Clonación de productos de PCR
  • Ligamiento de adaptadores o enlazadores oligonucleótidos bicatenarios al ADN
  • Mutagénesis dirigida
  • Polimorfismo en la longitud de fragmentos amplificados
  • Detección de ARN mediada por ligasa
  • Reparación de muescas en ADN bicatenario, ARN o híbridos de ADN-ARN
  • Activo en tampones para enzimas de restricción OPTIZYME
Suministrado con:
  • Tampón de ADN ligasa T4 10X OPTIZYME: 400 mM Tris-HCl, 100 mM MgCl2, 100 mM DTT, 5 mM ATP (pH 7,8 a 25 °C)
  • Solución OPTIZYME PEG 4000 al 50 %: 50 % (p/v) de polietilenglicol
Fuente: Células de E. coli con un gen 30 clonado de bacteriófago T4
Control de calidad:
  • Sin endodesoxirribonucleasas, exodesoxirribonucleasas, fosfatasas ni ribonucleasas
  • Probado funcionalmente para ligamiento de fragmentos de ADN con extremo cohesivos y romos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Concentración 5 U/μl
Color Incolora
pH 7,5
Para utilizar con (aplicación) Utilizada para clonar fragmentos de ADN generados por enzimas de restricción, clonación de productos de PCR, ligamiento de adaptadores o enlazadores oligonucleótidos bicatenarios al ADN, mutagénesis dirigida, polimorfismo en la longitud de fragmentos amplificados, detección de ARN mediada por ligasa, nick
Tampón de almacenamiento Tampón de ADN ligasa T4 OPTIZYME™ 10X: 400 mM de Tris HCl, 100 mM de MgCl2, 100 mM de DTT, 5 mM de ATP (pH 7,8 a 25 °C), solución PEG 4000 OPTIZYME™ al 50 %: 50 % de polietilenglicol (p/v)
Contenido y almacenamiento -20 °C
Fuente Células de E. coli con un gen 30 clonado del bacteriófago T4
Cantidad 500 U
Tipo de producto T4 DNA Ligase
Formulario Líquido