Learn More
ADN ligasa T4 OPTIZYME™, Fisher BioReagents™
Descripción
La ADN ligasa T4 OPTIZYME™ cataliza la formación de un enlace fosfodiéster entre el fosfato del extremo 5’ y el hidroxilo del extremo 3’ yuxtapuestos en ADN o ARN bicatenarios
Aplicaciones y características:
- La ADN ligasa T4 OPTIZYME™ se utiliza para clonar fragmentos de ADN generados por enzimas de restricción
- Ligamiento rápido de extremos cohesivos (10 min a temperatura ambiente)
- Clonación de productos de PCR
- Ligamiento de adaptadores o enlazadores oligonucleótidos bicatenarios al ADN
- Mutagénesis dirigida
- Polimorfismo en la longitud de fragmentos amplificados
- Detección de ARN mediada por ligasa
- Reparación de muescas en ADN bicatenario, ARN o híbridos de ADN-ARN
- Activo en tampones para enzimas de restricción OPTIZYME
Suministrado con:
- Tampón de ADN ligasa T4 10X OPTIZYME: 400 mM Tris-HCl, 100 mM MgCl2, 100 mM DTT, 5 mM ATP (pH 7,8 a 25 °C)
- Solución OPTIZYME PEG 4000 al 50 %: 50 % (p/v) de polietilenglicol
Control de calidad:
- Sin endodesoxirribonucleasas, exodesoxirribonucleasas, fosfatasas ni ribonucleasas
- Probado funcionalmente para ligamiento de fragmentos de ADN con extremo cohesivos y romos
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 5 U/μl |
| Color | Incolora |
| pH | 7,5 |
| Para utilizar con (aplicación) | Utilizada para clonar fragmentos de ADN generados por enzimas de restricción, clonación de productos de PCR, ligamiento de adaptadores o enlazadores oligonucleótidos bicatenarios al ADN, mutagénesis dirigida, polimorfismo en la longitud de fragmentos amplificados, detección de ARN mediada por ligasa, nick |
| Tampón de almacenamiento | Tampón de ADN ligasa T4 OPTIZYME™ 10X: 400 mM de Tris HCl, 100 mM de MgCl2, 100 mM de DTT, 5 mM de ATP (pH 7,8 a 25 °C), solución PEG 4000 OPTIZYME™ al 50 %: 50 % de polietilenglicol (p/v) |
| Contenido y almacenamiento | -20 °C |
| Fuente | Células de E. coli con un gen 30 clonado del bacteriófago T4 |
| Cantidad | 100 U |
| Tipo de producto | T4 DNA Ligase |
| Formulario | Líquido |