Learn More
OPTIZYME™ T3 RNA Polymerase, Fisher BioReagents™
Descripción
OPTIZYME™ T3 RNA Pol is a DNA-dependent RNA polymerase that catalyzes the 5'->3' synthesis of RNA from DNA.
Applications and Features:
- OPTIZYME™ T3 RNA Polymerase synthesizes unlabeled and labeled RNA that can be used for: (1) hybridization, (2) in vitro RNA translation, (3) RNase protection assays, (4) genomic DNA sequencing, (5) RNA splicing, and (6) studies of RNA secondary structure and RNA-protein interactions
- Incorporation of modified nucleotides (e.g., aminoallyl-, biotin-, fluorescein-, digoxigenin-labeled nucleotides)
Supplied with:
5X OPTIZYME Transcription Buffer: 200mM Tris-HCl (pH 7.9 at 25°C), 30mM MgCl2, 50mM DTT, 50mM NaCl, 10mM spermidine
Source: E. Coli cells with a cloned T3 RNA Polymerase gene
Quality control:
- Endo-, exodeoxyribonuclease and ribonuclease-free
- Functionally tested in in vitro transcription reaction
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 20 U/μl |
| Color | Incolora |
| pH | 7.5 |
| Para utilizar con (aplicación) | Hibridación, traducción de ARN in vitro, ensayos de protección de ARNasa, secuenciación de ADN genómico, ayuste de ARN y estudios de la estructura secundaria del ARN e interacción ARN-proteína, control de calidad |
| Tampón de almacenamiento | OPTIZYME™ Transcription Buffer 5X : Tris HCl 200mM (7.9 pH at 25°C), MgCl2 30mM, DTT 50mM, NaCl 50mM, Spermidine 10mM |
| Contenido y almacenamiento | -20 °C |
| Fuente | E. coli cells with a cloned T3 RNA Polymerase gene |
| Cantidad | 1000 U |
| Tipo de producto | T3 RNA Polymerase |
| Formulario | Líquido |