Learn More
OPTIZYME™ SmaI, Fisher BioReagents™
Código de producto. 11944852
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1200 U
5000 U
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11944852 1200 U cada uno
11934852 5000 U cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11944852 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP80111
Solicitar formato a granel o personalizado
5'...C C C^G G G...3'
3'...G G G^C C C...5'
Suministrado con: Tampón 4 OPTIZYME 10X
Condiciones para el 100 % de actividad:
  • 1 tampón OPTIZYME 4: 33 mM de Tris-acetato (pH 7,9 a 37 °C), 10 mM de acetato de magnesio, 66 mM de acetato de potasio y 0,1 mg/ml de BSA
  • Incube a 30°C
Actividad enzimática en los tampones OPTIZYME:
  • Tampón 1: 50 - 100 %
  • Tampón 2: 0 - 20 %
  • Tampón 3: 0 - 20 %
  • Tampón 4: 100 %
  • Tampón 5: 0 - 20 %
Tampón de almacenamiento:
  • 10 mM de Tris-HCl (pH 7,4 a 25 °C), 100 mM de KCl, 1 mM de DTT, 1 mM de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y glicerol al 50 % (v/v)
  • Ligadura y reescisión:
  • Más del 90 % de los fragmentos de ADN de pUC19 pueden ligarse y volver a cortarse después de una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de SmaI.
  • Digestión del ADN integrado en agarosa:
  • Se requiere un mínimo de 5 unidades de SmaI para la digestión completa de 1 μg de ADN del fago lambda incluido en agarosa en 16 horas.
  • Notas:
    • La incubación a 37°C resulta en un 50 % de actividad. SmaI tiene una semivida de 15 min a 37 °C.
    • La incubación a 25°C resulta en un 100 % de actividad.
    • SmaI necesita K+ para que pueda realizar su actividad.
    Efectos de la metilación:
    Dam: Nunca se solapa (sin efecto)
    Dcm: nunca se solapa; sin efecto
    CpG Se solapa completamente (bloqueada)
    • CCCGGG
  • (Escisión bloqueada)
  • EcoKI: nunca se solapa; ningún efecto.
  • EcoBI: nunca se solapa; ningún efecto.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Concentración 10 U/μl
    Componentes Tampón 4 OPTIZYME™ 10X
    Temperatura de la incubadora 30 °C
    pH 7,4
    Para utilizar con (aplicación) > 90 % de los fragmentos de ADN de pUC19 pueden ligarse y volver a cortarse después de una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de SmaI.
    Tampón de almacenamiento 10 mM de Tris HCl (pH 7,4 a 25 °C), 100 mM de KCl, 1 mM de EDTA, 1 mM de DTT, 0,2 mg/ml de BSA, glicerol al 50 %
    Cantidad 1200 U
    Sitio de corte CCC.GGG
    Tipo de producto SmaI
    Formulario Líquido