Learn More
OPTIZYME™ Sau3AI (Bsp143I), Fisher BioReagents™
Código de producto. 11954792
Change view
Click to view available options
Cantidad:
300 U
Tamaño de la unidad:
cada uno
11954792 300 U cada uno
1 options
Código de producto. 11954792 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP80301
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
5'...^G A T C ...3'
3'... C T A G^...5'
Suministrado con: Tampón OPTIZYME Sau3AI 10X
Condiciones para el 100 % de actividad:
  • Tampón OPTIZYME Sau3Al 1X: 33 mM de Tris-acetato (pH 7,9 a 37 °C), 10 mM de acetato de magnesio, 66 mM de acetato de potasio, Triton X-100 al 0,02 % y 0,1 mg/ml de BSA
  • Incube a 37°C
Actividad enzimática en los tampones OPTIZYME:
  • Tampón 1: 20 - 50 %
  • Tampón 2: 20 - 50 %
  • Tampón 3: 0 - 20 %
  • Tampón 4: 50 - 100 %
  • Tampón 5: 0 - 20 %
Tampón de almacenamiento:
  • 10 mM de Tris-HCl (pH 7,4 a 25 °C), 10 mM de KCl, 1 mM de DTT, 1 mM de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y glicerol al 50 % (v/v)
  • Ligadura y reescisión:
  • Más del 95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y volver a cortarse después de una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de Sau3AI.
  • Extremos compatibles: BamHI, BclI, BglII, PsuI
  • Efectos de metilación:
  • Dam: se solapa completamente; ningún efecto.
    • 5'...Gm6ATC...3'
  • (Sin efecto sobre la escisión)
  • Dcm: nunca se solapa; ningún efecto.
  • CpG: Puede solaparse; bloqueado
    • 5'...GATm5C G...3'
  • 3'...CTA Gm5C...5'
  • (La escisión está bloqueada)
  • EcoKI: nunca se solapa; ningún efecto.
    • 5'...TGm6ATC(N)6 TGCT...3'
  • 3'...AC TAG(N)6 m6ACGA...5'
  • (Sin efecto sobre la escisión)
  • EcoBI: puede solaparse (sin efecto)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Concentración 10 U/μl
    Componentes Tampón OPTIZYME™ Sau3AI 10X
    Temperatura de la incubadora 37 °C
    pH 7,4
    Para utilizar con (aplicación) >95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y recortarse después de una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de Sau3AI
    Tampón de almacenamiento 10 mM de Tris HCl (pH 7,4 a 25 °C), 100 mM de KCl, 1 mM de EDTA, 1 mM de DTT, 0,2 mg/ml de BSA, glicerol al 50 %
    Cantidad 300 U
    Sitio de corte .GATC.
    Tipo de producto Sau3AI
    Formulario Líquido