Learn More
OPTIZYME™ SacI, Fisher BioReagents™
Descripción
5'...G A G C T^C...3'
3'...C^T C G A G...5'
Suministrado con: Tampón OPTIZYME Ecl136II, SacI 10X
Condiciones pare el 100 % de actividad:
- Tampón OPTIZYME Ecl136II, SacI 1X: 10 mM de bis-Tris propano-HCl (pH 6,5 a 37 °C), 10 mM de MgCl2 y 0,1 mg/ml de BSA
- Incube a 37°C
- Tampón 1: 50 - 100 %
- Tampón 2: 20 - 50 %
- Tampón 3: 0 - 20 %
- Tampón 4: 50 - 100 %
- Tampón 5: 0 - 20 %
- 10 mM de Tris-HCl (pH 7,4 a 25 °C), 100 mM de KCl, 1 mM de DTT, 1 mM de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y glicerol al 50 % (v/v)
- SacI es sensible a la metilación de la citosina en GAGmCTC pero no en GAGCTmC e insensible a la metilación de la adenina en GmAGCTC/. AluI metiltransferasa (AGmCT) puede utilizarse para bloquear SacI.
- Los plásmidos superenrollados pueden necesitar hasta 5 veces más SacI para una digestión completa, en comparación con el ADN linealizado.
- SacI es inhibido por anticoagulantes clínicos comunes que se encuentran en algunas preparaciones de sangre periférica anticoagulada y de médula ósea. Se ha demostrado que los niveles de EDTA y ACD (ácido cítrico-citrato de sodio-glucosa) en la preparación de una muestra estándar inhiben la SacI. Se necesita tres veces la concentración normal de heparina para inhibir SacI.
Efectos de la metilación:
Dam: Nunca se solapa (sin efecto)
Dcm: nunca se solapa; sin efecto
CpG puede solaparse (sin efecto)
- 5'...m5C GAGCTm5C G...3'
- 5'...TGm6AGCTC(N)4 TGCT...3'
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 10 U/μl |
| Componentes | Tampón OPTIZYME™ Ecl136II, SacI 10X |
| Temperatura de la incubadora | 37 °C |
| pH | 7,4 |
| Para utilizar con (aplicación) | > 95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y volver a cortarse después de una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de SacI. |
| Tampón de almacenamiento | 10 mM de Tris HCl (pH 7,4 a 25 °C), 100 mM de KCl, 1 mM de EDTA, 1 mM de DTT, 0,2 mg/ml de BSA, glicerol al 50 % |
| Cantidad | 2000 U |
| Sitio de corte | GAGCT.C |
| Tipo de producto | SacI |
| Formulario | Líquido |