Learn More
OPTIZYME™ PfoI, Fisher BioReagents™
Código de producto. 11924832
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 U
Tamaño de la unidad:
cada uno
11924832 200 U cada uno
1 options
Código de producto. 11924832 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP80771
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
5'...T^C C N G G A...3'
3'...A G G N C C^T...5'
Suministrado con: Tampón 4 OPTIZYME 10X
Condiciones para el 100 % de actividad:
  • 1 tampón OPTIZYME 4: 33 mm de Tris-acetato (pH de 7,9 a 37°C), 10 mm de Mg-acetato, 66 mm de K-acetato y 0,1 mg/ml de BSA
  • Incube a 37°C
Actividad enzimática en los tampones OPTIZYME:
  • Tampón 1: 0 - 20 %
  • Tampón 2: 20 - 50 %
  • Tampón 3: 50 - 100 %
  • Tampón 4: 100 %
  • Tampón 5: 0 - 20 %
Tampón de almacenamiento:
  • 10 mm de Tris-HCl (pH de 7,4 a 25°C), 100 mm de KCl, 1 mm de DTT, 1 mm de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glicerol
  • Ligadura y reescisión:
  • Más del 95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y volver a cortarse después de una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de PfoI.
  • Digestión del ADN integrado en agarosa:
  • Se requiere un mínimo de 10 unidades de PfoI para la digestión completa de 1 μg de ADN del fago lambda incluido en agarosa en 16 horas.
  • Nota:
    • La actividad de escisión de PfoI se ve alterada por el solapamiento con la metilación dam y bloqueada por el solapamiento con la metilación dcm. Para evitar la metilación de dam o dcm, utilice una cepa dam-, dcm-.
  • Extremos compatibles: EcoRII, SexAI, BssKI
  • Efectos de metilación:
  • Dam: Puede solaparse (escisión alterada)
    • 5'...TCCNGGm6A TC...3'
  • 3'...AGGNCC Tm6AG...5'
  • (La escisión está alterada)
  • Dcm: Puede solaparse; bloqueado
    • 5'...TCm5CA GGA...3'
  • 3'...AG GTm5CCT...5'
  • (La escisión está bloqueada)
  • CpG: Puede solaparse; bloqueado
    • 5'...TCm5C GGGA...3'
  • 3'...AG Gm5CCCT...5'
  • (La escisión está bloqueada)
  • EcoKI: nunca se solapa; ningún efecto.
  • EcoBI: nunca se solapa; ningún efecto.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Concentración 10 U/μl
    Componentes > 50 % de glicerina, del 25 al 50 % de agua
    Temperatura de la incubadora 37 °C
    pH 7,4
    Para utilizar con (aplicación) >90 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y volver a cortarse después de una sobredigestión con 10 veces la cantidad recomendada de PfoI.
    Tampón de almacenamiento 10 mM de Tris HCl (pH 7,4 a 25 °C), 100 mM de KCl, 1 mM de DTT, 1 mM de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA, glicerol al 50 %
    Contenido y almacenamiento Mantener el contenedor bien cerrado
    Cantidad 200 U
    Sitio de corte T.CCNGGA
    Tipo de producto PfoI
    Formulario Líquido