Learn More
OPTIZYME™ NsiI (Mph1103I) Fisher BioReagents™
Código de producto. 11974812
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 U
Tamaño de la unidad:
cada uno
11974812 1000 U cada uno
1 options
Código de producto. 11974812 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP80581
Solicitar formato a granel o personalizado
5'...A T G C A^T...3'
3'...T^A C G T A...5'
Suministrado con: Tampón 5 OPTIZYME 10X
Condiciones para el 100 % de actividad:
  • 1 tampón OPTIZYME 5: 10 mM de Tris-HCl (pH 8,5 a 37 °C), 10 mM de MgCl2, 100 mM de KCl y 0,1 mg/ml de BSA
  • Incube a 37°C
Actividad enzimática en los tampones OPTIZYME:
  • Tampón 1: 0 – 20 %
  • Tampón 2: 50 - 100 %
  • Tampón 3: 20 - 50 %
  • Tampón 4: 50 - 100 %
  • Tampón 5: 100 %
Tampón de almacenamiento:
  • 10 mM de Tris-HCl (pH 7,4 a 25 °C), 200 mM de KCl, 1 mM de DTT, 1 mM de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y glicerol al 50 % (v/v)
  • Ligadura y reescisión:
  • Más del 95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y volver a cortarse después de una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de NsiI.
  • Extremos compatibles: Alw21I, PstI, SdaI, SduI
  • Efectos de metilación:
  • Dam: nunca se solapa; ningún efecto.
  • Dcm: nunca se solapa; ningún efecto.
  • CpG: nunca se solapa; ningún efecto.
  • EcoKI: nunca se solapa; ningún efecto.
  • EcoBI: puede solaparse (efecto sin determinar)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Concentración 10 U/μl
    Componentes Agua del 25 al 50 %, glicerina a > 50 %, cloruro de potasio del 1 al 2,5 %
    pH 7,4
    Para utilizar con (aplicación) >90 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y recortarse después de una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de Not I
    Tampón de almacenamiento 10 mM de Tris HCl (pH 7,4 a 25 °C), 200 mM de KCl, 1 mM de DTT, 1 mM de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA, glicerol al 50 %
    Contenido y almacenamiento Mantener el contenedor bien cerrado
    Cantidad 1000 U
    Sitio de corte ATGCA.T
    Tipo de producto NsiI
    Formulario Líquido