Learn More
OPTIZYME™ NotI, Fisher BioReagents™
Código de producto. 11944842
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 U
300 U
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11944842 1000 U cada uno
11934842 300 U cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11944842 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP80045
Solicitar formato a granel o personalizado
5'...G C^G G C C G C...3'
3'...C G C C G G^C G...5'
Condiciones para el 100 % de actividad
  • 1 tampón OPTIZYME 3: 50 mM de Tris-HCl (pH 7.5 a 37° C), 10 mM de MgCl2, 100 mM de NaCl y 0,1 mg/ml de seroalbúmina bovina (BSA).
  • Incubar a 37 °C.
Suministrado con: Tampón 10X OPTIZYME 3
Actividad enzimática de los tampones OPTIZYME
  • Tampón 1: 0 - 20 %
  • Tampón 2: 20 - 50 %
  • Tampón 3: 100 %
  • Tampón 4: 0 - 20 %
  • Tampón 5: 20 - 50 %
Tampón de almacenamiento:
20 mM de Tris-HCl (pH 7.8 a 25 °C), 100 mM de NaCl, 0,1 mM de EDTA, 1 mm de DTT, 0.02 % de Triton X-100, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % (p/v) de glicerol.
Ligadura y escisión:
más del 95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y recortarse después de una sobredigestión de 50 veces la cantidad de NotI.
Digestión del ADN integrado en agarosa:
se requiere un mínimo de 5 unidades de NotI para completar la digestión de 1 μg de ADN lambda integrado en agarosa en 16 horas.
Extremos compatibles: BSP120I, CFRI, Eco52I.
Efectos de la metilación:
Dam: nunca se superpone; ningún efecto.
DCM: nunca se superpone; ningún efecto.
CPG: se superpone por completo; bloqueado.
  • GCGGCCGC
  • (Escisión bloqueada)
  • EcoKI: nunca se solapa; sin efecto.
  • EcoBI: nunca se solapa; sin efecto.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Concentración 10 U/μl
    Componentes De 25 a 50 % de agua, >50 % de glicerina
    pH 7,4
    Para utilizar con (aplicación) >90 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y recortarse después de una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de Not I
    Tampón de almacenamiento 20 mM Tris HCl (pH 7.8 a 25 °C), 100 mM de NaCl, 0,1 mm de EDTA, 1 mm de DTT, 0,02 % de Triton™ X-100, 0,2 mg/ml de BSA, 50 % de glicerol
    Contenido y almacenamiento Mantener el contenedor bien cerrado
    Cantidad 1000 U
    Sitio de corte GC.GGCCGC
    Tipo de producto NotI
    Formulario Líquido