Learn More
OPTIZYME™ MspI (HpaII), Fisher BioReagents™
Código de producto. 11974802
Change view
Click to view available options
Cantidad:
3000 U
Tamaño de la unidad:
cada uno
11974802 3000 U cada uno
1 options
Código de producto. 11974802 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP80481
Solicitar formato a granel o personalizado
5'...C^C G G...3'
3'...G G C^C...5'
Suministrado con: Tampón 4 OPTIZYME 10X
Condiciones para el 100 % de actividad:
  • 1 tampón OPTIZYME 4: 33 mM de Tris-acetato (pH 7,9 a 37 °C), 10 mM de acetato de magnesio, 66 mM de acetato de potasio y 0,1 mg/ml de BSA
  • Incube a 37°C
Actividad enzimática en los tampones OPTIZYME:
  • Tampón 1: 50 - 100 %
  • Tampón 2: 50 - 100 %
  • Tampón 3: 0 - 20 %
  • Tampón 4: 100 %
  • Tampón 5: 0 - 20 %
Tampón de almacenamiento:
  • 10 mM de fosfato de potasio (pH 7,5 a 25 °C), 200 mM de NaCl, 1 mM de DTT, 1 mM de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y glicerol al 50 % (v/v)
  • Ligadura y reescisión:
  • Más del 95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y volver a cortarse después de una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de MspI.
  • Nota:
    • Cuando la C externa en la secuencia: CCGG está metilada, ni MspI ni HpaII pueden escindir. MspI es un isosquizómero de HpaII. Sin embargo, a diferencia de HpaII, MspI puede disociar la secuencia cuando el residuo C interno está metilado.
  • Extremos compatibles: Bsp119I, Bsu15I, Hin1I, Hin6I, MaeII, NarI, Psp1406I, SsiI, TaqI, XmiI
  • Efectos de metilación:
  • Dam: nunca se solapa; ningún efecto.
  • Dcm: nunca se solapa; ningún efecto.
  • CpG: se solapa completamente; ningún efecto.
    • CCGG
  • (Sin efecto sobre la escisión)
  • EcoKI: nunca se solapa; ningún efecto.
  • EcoBI: nunca se solapa; ningún efecto.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Concentración 10 U/μl
    Componentes Tampón 4 OPTIZYME™ 10X
    Temperatura de la incubadora 37 °C
    pH 7,4
    Para utilizar con (aplicación) Clonación de genes y genotipado de ADN
    Tampón de almacenamiento 10 mM de fosfato de potasio (pH 7,5 a 25 °C), 200 mM de NaCl, 1 mM de DTT, 1 mM de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA, glicerol al 50 %
    Cantidad 3000 U
    Sitio de corte C.CGG
    Tipo de producto MspI
    Formulario Líquido