Learn More
OPTIZYME™ HpaII, Fisher BioReagents™
Código de producto. 11974792
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 U
Tamaño de la unidad:
cada uno
11974792 1000 U cada uno
1 options
Código de producto. 11974792 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP80321
Solicitar formato a granel o personalizado
5'...C^C G G...3'
3'...G G C^C...5'
Suministrado con: Tampón 4 OPTIZYME 10X
Condiciones para el 100 % de actividad:
  • 1 tampón OPTIZYME 4: 33 mM de Tris-acetato (pH 7,9 a 37 °C), 10 mM de acetato de magnesio, 66 mM de acetato de potasio y 0,1 mg/ml de BSA
  • Incube a 37°C
Actividad enzimática en los tampones OPTIZYME:
  • Tampón 1: 50 - 100 %
  • Tampón 2: 50 - 100 %
  • Tampón 3: 0 - 20 %
  • Tampón 4: 100 %
  • Tampón 5: 20 - 50 %
Tampón de almacenamiento:
  • 10 mM de Tris-HCl (pH 7,4 a 25 °C), 100 mM de NaCl, 1 mM de DTT, 1 mM de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y glicerol al 50 % (v/v)
  • Ligadura y reescisión:
  • Más del 95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y volver a cortarse después de una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de HpaII.
  • Extremos compatibles: Bsp119I, Bsu15I, Hin1I, MaeII, NarI, Psp1406I, SsiI, TaqI, XmiI
  • Efectos de metilación:
  • Dam: nunca se solapa; ningún efecto.
  • Dcm: nunca se solapa; ningún efecto.
  • CpG: Se solapa completamente (bloqueada)
    • CCGG
  • (La escisión está bloqueada)
  • EcoKI: nunca se solapa; ningún efecto.
  • EcoBI: nunca se solapa; ningún efecto.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Concentración 10 U/μl
    Componentes De 25 a 50 % de agua, >50 % de glicerina
    Temperatura de la incubadora 37 °C
    Para utilizar con (aplicación) >95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y volver a cortarse después de una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de HaeIII.
    Tampón de almacenamiento 10 mM de Tris HCl (pH 7,4 a 25 °C), 100 mM de NaCl, 1 mM de DTT, 1 mM de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA, glicerol al 50 %
    Contenido y almacenamiento Mantener el contenedor bien cerrado
    Cantidad 1000 U
    Sitio de corte C.CGG
    Tipo de producto HpaII
    Formulario Líquido