Learn More
OPTIZYME™ HindIII, Fisher BioReagents™
Código de producto. 11954842
Change view
Click to view available options
Cantidad:
15.000 U
Tamaño de la unidad:
cada uno
11954842 15.000 U cada uno
1 options
Código de producto. 11954842 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP80065
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
5'...A^A G C T T...3'
3'...T T C G A^A...5'
Supplied with: 10X OPTIZYME Buffer 5
Conditions for 100% Activity:
  • 1X OPTIZYME Buffer 5: 10mM Tris-HCl (pH 8.5 at 37°C), 10mM MgCl2, 100mM KCl and 0.1mg/ml BSA
  • Incubate at 37°C
Enzyme Activity in OPTIZYME buffers:
  • Buffer 1: 0 - 20%
  • Buffer 2: 20 - 50%
  • Buffer 3: 0 - 20%
  • Buffer 4: 50 - 100%
  • Buffer 5: 100%
Storage Buffer:
10mM Tris-HCl (pH 7.5 at 25°C), 250mM KCl, 1mM DTT, 0.1mM EDTA, 0.2mg/ml BSA and 50% (v/v) glycerol
Ligation and Re-cleavage:
More than 95% of the DNA fragments can be ligated and recut after a 50-fold over-digestion with HindIII.
Digestion of Agarose-embedded DNA:
A minimum 5 units of HindIII is required for the complete digestion of 1μg of agarose-embedded lambda DNA in 16 hours.
Methylation Effects:
Dam: Never overlaps - no effect
Dcm: Never overlaps - no effect
CpG: Never overlaps - no effect
EcoKI: Never overlaps - no effect
EcoBI: May overlap - cleavage impaired
  • 5'...TGm6AAGCTT(N)3 TGCT...3'
  • 3'...AC TTCGAA(N)3m6ACGA...5'
  • (Cleavage is impaired)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Concentración 10 U/μl
    Componentes Agua del 25 al 50 %, glicerina a > 50 %, cloruro de potasio del 1 al 2,5 %
    Temperatura de la incubadora 37 °C
    Para utilizar con (aplicación) >95% of DNA fragments can be ligated and re-cut after 50-fold over-digestion with HaeIII
    Tampón de almacenamiento 10mM Tris HCl (pH 7.5 at 25°C), 250mM KCl, 1mM DTT, 0.1mM EDTA, 0.2mg/mL BSA, 50% Glycerol
    Contenido y almacenamiento Mantener el contenedor bien cerrado
    Cantidad 15.000 U
    Sitio de corte A.AGCTT
    Tipo de producto HindIII
    Formulario Líquido