Learn More
OPTIZYME™ EcoRI, Fisher BioReagents™
Descripción
5'...G^A A T T C...3'
3'...C T T A A^G...5'
Condiciones para 100 % de actividad:
- 1 tampón OPTIZYME EcoRI: 50 mM Tris-HCl (pH 7.5 a 37 °C), 10 mM de MgCl2, 100 mM de NaCl, 0,02 % de Triton X-100 y 0,1 mg/ml de BSA.
- Incubar a 37 °C.
Actividad enzimática de los tampones OPTIZYME:
- Tampón 1: 0 - 20 %
- Tampón 2: Sin reacción
- Tampón 3: 100 %
- Tampón 4: Sin reacción
- Tampón 5: 100 %™
Tampón de almacenamiento:
10 mM de fosfato de potasio (pH 7.4 a 25 °C), 300mM de NaCl, 1 mM de EDTA, 1 mm de DTT, 0,2 mg/ml de BSA, 0.15 % de Triton X-100 y 50 % (p/v) de glicerol.
Ligadura y escisión:
más del 95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y recortarse después de una sobredigestión de 50 veces la cantidad de EcoRI.
Digestión del ADN integrado en agarosa:
se requiere un mínimo de 5 unidades de EcoRI para completar la digestión de 1 μg de ADN lambda integrado en agarosa en 16 horas.
Nota: La baja concentración de sal, el exceso de la enzima, pH>8.0 o la sustitución del mg2+ por Mn2+ puede dar lugar a actividad estrella.
Extremos compatibles: XapI, MunI, TasI.
Efectos de la metilación:
Dam: nunca se superpone; ningún efecto.
DCM: nunca se superpone; ningún efecto.
CPG: puede solaparse; deterioro de la escisión.
- 5'...m5C GAATTm5C G...3'
- 5'...TGm6AATTC(N)4TGCT...3'
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 10 U/μl |
| Componentes | De 25 a 50 % de agua, >50 % de glicerina, de 2,5 a 10 % de cloruro sódico |
| Temperatura de la incubadora | 37 °C |
| pH | 7,4 |
| Para utilizar con (aplicación) | >90 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y recortarse después de una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de EcoRI |
| Tampón de almacenamiento | 10mM de fosfato de potasio (pH 7.4 a 25 °C), 300 mM de NaCl, 1mM de EDTA, 1mM de DTT, 0,2 mg/ml de BSA, 0,15 % de Triton™ X-100, 50 % de glicerol |
| Contenido y almacenamiento | Mantener el contenedor bien cerrado |
| Cantidad | 15.000 U |
| Sitio de corte | G.AATTC |
| Tipo de producto | EcoRI |
| Mostrar más |