Learn More
ADNasa I (sin ARNasa) OPTIZYME™, Fisher BioReagents™
Descripción
ADNasa I OPTIZYME™ es una endonucleasa recombinante que digiere el ADN y está libre de ARNasa.
Aplicaciones y características:
- ADNasa I OPTIZYME, libre de ARNasa se utiliza para la preparación de ARN libre de ADN
- Eliminación de ADN de la muestra después de la transcripción in vitro
- Etiquetado de ADN mediante traslación por muestras junto con ADN polimerasa I
- Preparación de ARN libre de ADN antes de RT-PCR
- Estudios de interacciones ADN-proteína mediante footprinting de DNasa I libre de RNasa
- La actividad enzimática depende estrictamente del Ca2+ y se activa mediante los iones Mg2+ o Mn2+
- Purificada a partir de huésped no animal con una concentración intrínseca inferior de ARNasas
Suministrado con:
- 10X tampón de ADNasa I OPTIZYME: 100 mM de Tris-HCl (pH 7,5 a 25 °C), 25 mM de MgCl2, 1 mM de CaCl2
- 50 mM de OPTIZYME EDTA (para inactivación por calor a 65 °C durante 10 min)
Control de calidad:
- Libre de ribonucleasa
- Probado funcionalmente para la digestión del ADN de la muestra después de la transcripción in vitro
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 1 U/μl |
| Color | Incolora |
| pH | 7,5 |
| Para utilizar con (aplicación) | Preparación de ARN libre de ADN, eliminación de ADN de la muestra tras la transcripción in vitro, etiquetado de ADN mediante traslación por muestras junto con ADN polimerasa I, preparación de ARN libre de ADN antes de RT-PCR, estudios de interacciones ADN-proteína mediante footprint de ADNasa I libre de ARNasa |
| Tampón de almacenamiento | Tampón ADNasa I OPTIZYME™ 10X: 100 mM de Tris HCl (pH 7,5 a 25 °C), 25 mM de MgCl2, 1 mM de CaCl2, 50 mM de EDTA OPTIZYME™ (para inactivación por calor a 65 °C durante 10 min) |
| Contenido y almacenamiento | -20 °C |
| Fuente | Células E. coli con un gen clonado que codifica la ADNasa I bovina |
| Cantidad | 1000 U |
| Tipo de producto | DNAsa I (sin ARNasas) |
| Formulario | Líquido |