Learn More
ADN polimerasa I OPTIZYME™, Fisher BioReagents™
Descripción
ADN Pol I OPTIZYME™ es una ADN polimerasa dependiente de las muestras que cataliza la síntesis de ADN 5'-> 3', y presenta la actividad de 3'-> 5'-exonucleasa, 5-> 3'-exonucleasa y ARNasa H.
Aplicaciones y características:
- La ADN polimerasa I OPTIZYME etiqueta el ADN por traslación por muestras junto con la ADNasa I.
- Síntesis de ADNc de segunda cadena junto con ARNasa H.
- Incorporación de nucleótidos modificados (por ejemplo, nucleótidos marcados con biotina, digoxigenina, aminoalilo y fluorescencia).
- Activo en tampones para enzimas de restricción OPTIZYME y transcriptasa inversa.
Suministrado con:
10X tampón de ADN Pol I OPTIZYME: 500 mM de Tris-HCl (pH 7,5 a 25 °C), 100 mM de MgCl2, 10 mM de DTT
Fuente: Células de E. Coli con un gen polA clonado para E.Coli
Control de calidad:
Sin endodesoxirribonucleasas
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 10 U/μl |
| Color | Incolora |
| pH | 7,5 |
| Para utilizar con (aplicación) | La ADN polimerasa I marca el ADN mediante traslación por muestras junto con la ADNasa I, síntesis de ADNc de segunda cadena junto con la ARNasa H, incorporación de nucleótidos modificados, transcriptasas inversas |
| Tampón de almacenamiento | Tampón ADN pol. I OPTIZYME™ 10X: 500 mM de Tris HCl (pH 7,5 a 25 °C), 100 mM de MgCl2, 10 mM de DTT |
| Contenido y almacenamiento | -20 °C |
| Fuente | Células E. coli con un gen polA clonado |
| Cantidad | 2500 U |
| Tipo de producto | DNA Polymerase I |
| Formulario | Líquido |