Learn More
OPTIZYME™ ClaI (Bsu15I), Fisher BioReagents™
Descripción
5'...A T^C G A T...3'
3'...T A G C^T A...5'
Suministrado con: Tampón 4 OPTIZYME 10X
Condiciones para el 100 % de actividad:
- 1Tampón 4 OPTIZYME 1X: 33 mM de Tris-acetato (pH 7,9 a 37 °C), 10 mM de acetato de magnesio, 66 mM de acetato de potasio y 0,1 mg/ml de BSA
- Incube a 37°C
- Tampón 1: 20 - 50 %
- Tampón 2: 20 - 50 %
- Tampón 3: 20 - 50 %
- Tampón 4: 100 %
- Tampón 5: 20 - 50 %
- 10 mM de Tris-HCl (pH 8,0 a 25 °C), 50 mM de KCl, 1 mM de DTT, 0,1 mM de EDTA, 0,5 mg/ml de BSA y glicerol al 50 % (v/v)
- ClaI se bloquea por solapamiento con metilación dam. Para evitar la metilación dam, use una cepa de dam-, dcm-.
- 5'...ATCGm6A TC...3'
- 5'...ATCGAT...3'
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 10 U/μl |
| Componentes | > 50 % de agua, del 25 al 50 % de glicerina |
| Temperatura de la incubadora | 37 °C |
| pH | 7,4 |
| Para utilizar con (aplicación) | >95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y volver a cortarse después de una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de Cfr9I. |
| Tampón de almacenamiento | 10 mM de Tris HCl (pH 8 a 25 °C), 50 mM de KCl, 1 mM de DTT, 0,1 mM de EDTA, 0,5 mg/ml de BSA, glicerol al 50 % |
| Contenido y almacenamiento | Mantener el contenedor bien cerrado |
| Cantidad | 600 U |
| Sitio de corte | AT.CGAT |
| Tipo de producto | ClaI (Bsu15I) |
| Mostrar más |