Learn More
OPTIZYME™ BglII, Fisher BioReagents™
Código de producto. 11984852
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 U
2500 U
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11984852 2500 U cada uno
11964852 1000 U cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11984852 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP80145
Solicitar formato a granel o personalizado
5'...A^G A T C T...3'
3'...T C T A G^A...5'
Suministrado con: Tampón 3 OPTIZYME 10X
Condiciones para el 100 % de actividad:
  • 1 tampón OPTIZYME 3: 50 mM de Tris-HCl (pH 7,5 a 37 °C), 10 mM de MgCl2, 100 mM de NaCl y 0,1 mg/ml de BSA
  • Incube a 37°C
Actividad enzimática en los tampones OPTIZYME:
  • Tampón 1: 0 - 20 %
  • Tampón 2: 20 - 50 %
  • Tampón 3: 100 %
  • Tampón 4: 0 - 20 %
  • Tampón 5: 50 - 100 %
Tampón de almacenamiento:
  • 10 mM de Tris-HCl (pH 8,2 a 25 °C), 200 mM de KCl, 1 mM de DTT, 0,1 mM de EDTA, 0,5 mg/ml de BSA y glicerol al 50 % (v/v)
  • Ligadura y reescisión:
  • Más del 95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y volver a cortarse después de una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de BglII.
  • Digestión del ADN integrado en agarosa:
  • Se requiere un mínimo de 5 unidades de BglII para la digestión completa de 1 μg de ADN del fago lambda incluido en agarosa en 16 horas.
  • Extremos compatibles: BamHI, BclI, Bsp143I, MboI, PsuI
  • Efectos de metilación:
  • Dam: se solapa completamente; ningún efecto.
    • AGm6ATCT
  • (Sin efecto sobre la escisión)
  • Dcm: nunca se solapa; ningún efecto.
  • CpG: nunca se solapa; ningún efecto.
  • EcoKI: nunca se solapa; ningún efecto.
  • EcoBI: Puede solaparse (escisión alterada)
    • 5'...TGm6AGATCT(N)3 TGCT...3'
  • 3'...AC TCTAGA(N)3m6ACGA...5'
  • (La escisión está alterada)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Concentración 10 U/μl
    Componentes De 25 a 50 % de agua, >50 % de glicerina, de 1 a 2,5 % de cloruro sódico
    Temperatura de la incubadora 37 °C
    pH 7,4
    Para utilizar con (aplicación) > 95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y volver a cortarse después de una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de BglII.
    Tampón de almacenamiento 10 mM de Tris HCl (pH 8,2 a 25 °C), 200 mM de KCl, 1 mM de DTT, 0,1 mM de EDTA, 0,5 mg/ml de BSA, glicerol al 50 %
    Contenido y almacenamiento Mantener el contenedor bien cerrado
    Cantidad 2500 U
    Sitio de corte A.GATCT
    Tipo de producto BglII
    Formulario Líquido