Learn More
OPTIZYME™ BglI, Fisher BioReagents™
Código de producto. 11954802
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2000 U
Tamaño de la unidad:
cada uno
11954802 2000 U cada uno
1 options
Código de producto. 11954802 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP80461
Solicitar formato a granel o personalizado
5'...G C C N N N N^N G G C...3'
3'...C G G N^N N N N C C G...5'
Suministrado con: Tampón 3 OPTIZYME 10X
Condiciones para el 100 % de actividad:
  • 1 tampón OPTIZYME 3: 50 mM de Tris-HCl (pH 7,5 a 37 °C), 10 mM de MgCl2, 100 mM de NaCl y 0,1 mg/ml de BSA
  • Incube a 37°C
Actividad enzimática en los tampones OPTIZYME:
  • Tampón 1: 0 - 20 %
  • Tampón 2: 50 - 100 %
  • Tampón 3: 100 %
  • Tampón 4: 0 - 20 %
  • Tampón 5: 100 %
Tampón de almacenamiento:
  • 10 mM de Tris-HCl (pH 7,5 a 25 °C), 300 mM de NaCl, 1 mM de DTT, 0,1 mM de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y glicerol al 50 % (v/v)
  • Ligadura y reescisión:
  • Más del 95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y volver a cortarse después de una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de BglI.
  • Digestión del ADN integrado en agarosa:
  • Se requiere un mínimo de 5 unidades de BglI para la digestión completa de 1 μg de ADN del fago lambda incluido en agarosa en 16 horas.
  • Efectos de metilación:
  • Dam: nunca se solapa; ningún efecto.
  • Dcm: puede solaparse (sin efecto)
    • 5'...GCm5CW GGNNGGC...3'
  • 3'...CG GWm5CCNNCCG...5'
  • (Sin efecto sobre la escisión)
  • CpG: Puede solaparse (escisión alterada)
    • 5'...GCm5C G(N)3m5C GGC...3'
  • 3'...CG Gm5C(N)3 Gm5CCG...5'
  • (Sin efecto sobre la escisión)
    • 5'...GCC(N)5GGm5C G...3'
  • 3'...CGG(N)5CC Gm5C...5'
  • (La escisión está alterada)
    • 5'...m5C GCC(N)5GGm5C G...3'
  • 3'... Gm5CGG(N)5CC Gm5C...5'
  • (La escisión está alterada)
  • EcoKI: nunca se solapa; ningún efecto.
  • EcoBI: nunca se solapa; ningún efecto.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Concentración 10 U/μl
    Componentes De 25 a 50 % de agua, >50 % de glicerina
    Temperatura de la incubadora 37 °C
    pH 7,4
    Para utilizar con (aplicación) >95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y volver a cortarse después de una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de BglI.
    Tampón de almacenamiento 10 mM de Tris HCl (pH 7,5 a 25 °C), 300 mM de NaCl, 1 mM de DTT, 0,1 mM de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA, glicerol al 50 %
    Contenido y almacenamiento Mantener el contenedor bien cerrado
    Cantidad 2000 U
    Sitio de corte GCCNNNN.NGGC
    Tipo de producto BglI
    Formulario Líquido