Learn More
Fosfatasa alcalina OPTIZYME™, Fisher BioReagents™
Código de producto. 12897142
Change view
Click to view available options
Cantidad:
3000 U
Tamaño de la unidad:
3000 unidades
12897142 3000 U 3000 unidades
1 options
Código de producto. 12897142
Marca: Fisher BioReagents BP80975
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
OPTIZYME™ AP es una nueva fosfatasa alcalina que cataliza la liberación de los grupos 5'- y 3'-fosfato del ADN, ARN y nucleótidos en 10 min.
Aplicaciones y características:
  • La fosfatasa alcalina OPTIZYME™ desfosforila el ADN de vectores de clonación (10 min a 37 °C).
  • Inactivación térmica rápida (5 min a 75 °C)
  • Digestión y desfosforilación simultáneas de ADN de vector
  • Protocolo único para todos los tipos de extremos de ADN
  • Degradación de nucleótidos previa a la secuenciación de productos de PCR
  • Activo sobre nucleótidos
  • Desfosforilación de proteínas
  • Activo en todos los tampones OPTIZYME de enzimas de restricción
Suministrado con:
Tampón FA OPTIZYME 10X: 100 mM de Tris-HCl (pH 8 a 37 °C), 50 mM de MgCl2, 1 M de KCl, Triton X-100 al 0,2 % (v/v), 1 mg/ml de BSA
Fuente: Células de E. coli con un gen clonado de fosfatasa alcalina bacteriana
Control de calidad:
  • Sin endodesoxirribonucleasas, exodesoxirribonucleasas ni ribonucleasas
  • Funcionalmente probado para la desfosforilación del extremo 5'-terminal de ADN saliente, rebajado y romo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 U/μl
Color Incolora
pH 7,4
Para utilizar con (aplicación) Desfosforila el ADN de vectores de clonación (10 min a 37 °C), inactivación térmica rápida (5 min a 75 °C), degradación de nucleótidos previa a la secuenciación de productos de PCR, activa sobre nucleótidos, desfosforilación de proteínas, enzimas de restricción
Tampón de almacenamiento Tampón FA OPTIZYME™ 10X: 100 mM de Tris HCl (pH 8 a 37 °C), 50mM de MgCl2, 1 M de KCl, Triton™ X-100 al 0,2 %, 1 mg/ml de BSA
Contenido y almacenamiento -20 °C
Fuente Células de E. coli con un gen clonado de fosfatasa alcalina bacteriana
Cantidad 3000 U
Tipo de producto Fosfatasa alcalina
Formulario Maciza