Learn More
OPTIZYME™ AatII, Fisher BioReagents™
Código de producto. 11944802
Change view
Click to view available options
Cantidad:
300 U
Tamaño de la unidad:
cada uno
11944802 300 U cada uno
1 options
Product Code. 11944802 Supplier Fisher BioReagents Supplier No. BP80411
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
5'...G A C G T^C...3'
3'...C^T G C A G...5'
Suministrado con: Tampón 4 OPTIZYME 10X
Condiciones para el 100 % de actividad:
  • 1 tampón OPTIZYME 4: 33 mM de Tris-acetato (pH 7,9 a 37 °C), 10 mM de acetato de magnesio, 66 mM de acetato de potasio y 0,1 mg/ml de BSA
  • Incube a 37°C
Actividad enzimática en los tampones OPTIZYME:
  • Tampón 1: 50 - 100 %
  • Tampón 2: 20 - 50 %
  • Tampón 3: 0 - 20 %
  • Tampón 4: 100 %
  • Tampón 5: 0 - 20 %
Tampón de almacenamiento:
  • 10 mM de Tris-HCl (pH 7,4 a 25 °C), 100 mM de KCl, 1 mM de DTT, 1 mM de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y glicerol al 50 % (v/v)
  • Ligadura y reescisión:
  • Más del 95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y volver a cortarse después de una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de AatII.
  • Digestión del ADN integrado en agarosa:
  • Se requiere un mínimo de 5 unidades de AatII para la digestión completa de 1 μg de ADN del fago lambda incluido en agarosa en 16 horas.
  • Nota: La actividad se reduce si el pH del tampón de reacción no está entre 7,5 y 8 a 25 °C.
  • Extremos compatibles: TaiI
  • Efectos de metilación:
  • Dam: nunca se solapa; ningún efecto.
  • Dcm: nunca se solapa; ningún efecto.
  • CpG: Se solapa completamente (bloqueada)
    • GACGTC
  • (La escisión está bloqueada)
  • EcoKI: nunca se solapa; ningún efecto.
  • EcoBI: puede solaparse (sin efecto)
    • 5'...TGm6ACGTC(N)4 TGCT...3'
  • 3'...AC TGCAG(N)4m6ACGA...5'
  • (Sin efecto sobre la escisión)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Concentración 10 U/μl
    Componentes De 25 a 50 % de agua, >50 % de glicerina
    Temperatura de la incubadora 37 °C
    pH 7,4
    Para utilizar con (aplicación) >95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y volver a cortarse después de una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de AatII.
    Tampón de almacenamiento 10 mM de Tris HCl (pH 7,4 a 25 °C), 100 mM de KCl, 1 mM de DTT, 1 mM de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA, glicerol al 50 %
    Contenido y almacenamiento Mantener el contenedor bien cerrado
    Cantidad 300 U
    Sitio de corte GACGT.C
    Tipo de producto AatII
    Formulario Líquido