Learn More
Tampón OPTIZYME™ KpnI 10X, Fisher BioReagents™
Código de producto. 11994862
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11994862 1 ml cada uno
1 options
Código de producto. 11994862 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP80941
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Composición del tampón 1X:
10 mM de Tris-HCl (pH 7,5 a 37 °C), 10 mM de MgCl2, Triton X-100 al 0,02 % y 0,1 mg/ml de BSA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tampón KpnI 10X
Forma física Líquido
Cantidad 1 ml
Formulación 10 mM de Tris HCl (pH 7,5 a 37 °C), 10 mM de MgCl2, Triton™ X-100 al 0,02 %, 0,1 mg/ml de BSA