Learn More
Tampón 4 OPTIZYME™ 10X, Fisher BioReagents™
Código de producto. 11924862
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11924862 5 x 1 ml cada uno
1 options
Código de producto. 11924862 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP80871
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Composición del tampón 1X:
33 mM de Tris-acetato (pH 7,9 a 37 °C), 10 mM de acetato de magnesio, 66 mM de acetato de potasio, 0,1 mg/ml de BSA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tampón 4
Forma física Líquido
Cantidad 5 x 1 ml
Formulación 33 mM de Tris-acetato (pH 7,9 a 37 °C), 10 mM de acetato de magnesio, 66 mM de acetato de potasio y 0,1 mg/ml de BSA