Learn More
Dell Technologies™ OptiPlex XE4 Data System PC
Código de producto. 31908733 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
TRACE 1600 Series GC
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
31908733 TRACE 1600 Series GC cada uno
1 options
Código de producto. 31908733 Proveedor Dell Technologies™ N.º de proveedor 1R1192660013
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Dell OptiPlex XE4 PC configured for Thermo Scientific chromatography systems, optimized for instrument control and data acquisition.
  • Dell OptiPlex XE4 minitower PC configured for Thermo Scientific chromatography systems
  • Pre-installed Windows 10 Enterprise LTSC IoT 2021 operating system
  • Intel Core i7-12700 processor (12 cores, up to 4.9 GHz, 65 W)
  • 32 GB DDR5 RAM for data processing
  • 1 TB M.2 2230 PCIe NVMe solid state drive for data storage
  • Integrated Intel graphics
  • Dell UltraSharp 27 in. monitor (P2725H) included
  • 8x DVD±RW slimline optical disk drive
  • Dell KB-522 wired business multimedia USB keyboard (US English, QWERTY)
  • Dell MS116 USB optical mouse
  • Internal speaker
  • 500 W internal power supply unit (92% efficiency)
  • Intel vPro Enterprise platform support
  • Intel I225 2.5GbE PCIe network interface card
  • Configured for instrument control and data acquisition applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Dell Optiplex XE4 Computer
Para utilizar con (equipo) TRACE 1600 Series GC
Incluye Dell UltraSharp 27 in. Monitor