Learn More
Corning™ Cabezal opcional LSE™
Código de producto. 11981981 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
12 tubos de 1,5 a 2 ml
2 tubos de 50 mL
4 tubos de 15 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
11981981 2 tubos de 50 mL cada uno
11961981 12 tubos de 1,5 a 2 ml cada uno
11971981 4 tubos de 15 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11981981 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 480107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00€
    93.87€ / paquete de 1
    Ahorro 7.13€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-04-2027
Para usar con varios tamaños de tubos.
Se trata de un cabezal opcional para tubos, sostenido horizontalmente, para utilizar con el mezclador vorticial Corning™ LSE™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite 2 tubos de 50 mL
Tipo de producto Cabezal opcional
Para utilizar con (equipo) Agitador vorticial Corning™ LSE™