Learn More
SHP Steriltechnik AG Opción V Laboklav 25, Vacío
Descripción
- Prevacío permanente o fraccionado para una eliminación óptima del aire
- Penetración segura del vapor en objetos de esterilización que son difíciles de ventilar
- Resultados de esterilización reproducibles conforme a la norma DIN 58951-2
- Vacío de secado para un post-secado eficiente de artículos envasados
- El condensado se elimina de forma fiable del envase
- Evita la necesidad de transferir más a un armario de secado
- Adecuado para productos sólidos, húmedos o envasados
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Autoclaves, Laboklav 25, Laboklav ECO |
| Modelo | Opción V Laboklav 25 y ECO |
| Tipo de producto | Autoclave de vacío |