Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC WAX Optima™
Código de producto. 10296461 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
2 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
10296461 25 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10439551 25 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10184981 25 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
12482840 25 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10092971 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10630342 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10013001 30 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10709804 30 m 0,53 mm 1 μm cada uno
12472840 30 m 0,53 mm 2 μm cada uno
10620152 50 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10506161 50 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10206371 50 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10737472 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10670912 60 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10062971 60 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 10296461 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 726600.25
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Análisis de soluciones acuosas, Soluciones acuosas
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 25 m
Cantidad 1 unidad
Diámetro (métrico) 0,4 mm
Tipo USP G16
Fase estacionaria WAX Optima™
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De 240 °C a 250 °C