Learn More
Grant Instruments™ Baño de circulación de calentamiento serie TC120
Código de producto. 12777819
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
12 L
18 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12777819 12 L cada uno
12787819 18 L cada uno
12767819 5 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12777819 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor TC120P12
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Versátil baño de circulación de calentamiento Optima de gama media y depósito de plástico con especificaciones completas para adaptarse a la mayoría de aplicaciones y lograr un control preciso de la temperatura.
  • Estabilidad de ± 0,05 C.
  • Pantalla LED nítida y clara de 4 dígitos
  • Interfaz de usuario sencilla e intuitiva: marcador y dos botones de función.
  • Modelo disponible con/sin abrazadera (TClamp)
  • Detección de líquido bajo (interruptor de flotador)
  • Exceso de temperatura fijo
  • Calibración de usuario de 2 puntos
  • Alarma visual
  • Bomba integrada para la circulación externa
  • Alarma visual
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 12 L
Certificaciones/conformidad DIN 12876
Caudal 16L/min
Intervalo de temperatura Ambiente +5° a 99°C
Circulación externa No
Incluye Termostato de circulación TC120 y bañera P12
Presión máxima 210 mbar
Estabilidad de la temperatura ±0,05 °C
Anchura (métrico) 340 mm
Anchura (métrico) interior 155 mm
Altura (métrico) 180 mm
Fondo (métrico) 412 mm
Fondo interior (métrico) 280 mm
Peso (métrico) 3,4 kg (depósito)
Tensión 120/230 V