Specifications
| Diámetro (métrico) | 0,4 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Ideales para detectores MSD y PND |
| Tipo | Columna capilar para GC |
| Diámetro interior (métrico) | 0,1 mm |
| Fase estacionaria | Optima™ d-6 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de gases (GC) |
| Grosor de película | 0,1 μm |
| Longitud (métrico) | 10 m |
| Cantidad | 1 unidad |