Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC HT Optima™ 5
Código de producto. 12768152 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 m
30 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,32 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,25 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
12768152 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
12718152 15 m 0,25 mm 0,1 μm cada uno
12758152 15 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
12738152 15 m 0,32 mm 0,1 μm cada uno
12707710 15 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
12728152 30 m 0,25 mm 0,1 μm cada uno
12717710 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
12748152 30 m 0,32 mm 0,1 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 12768152 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 726106.30
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,4 mm
Para utilizar con (equipo) Ideal para detectores MS, puede enjuagarse con disolventes
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Fase estacionaria HT Optima™ 5
Tipo USP G27, G36
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases (GC)
Intervalo de temperatura De 380 °C a 400 °C
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 30 m
Cantidad 1 unidad