Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 0,4 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Ideal para detectores MS, puede enjuagarse con disolventes |
| Tipo | Columna capilar para GC |
| Diámetro interior (métrico) | 0,25 mm |
| Fase estacionaria | HT Optima™ 5 |
| Tipo USP | G27, G36 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de gases (GC) |
| Intervalo de temperatura | De 380 °C a 400 °C |
| Grosor de película | 0,1 μm |
| Longitud (métrico) | 15 m |
| Mostrar más |