Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas para GC
- Columnas capilares para GC
- Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC Optima™ 1
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC Optima™ 1
Código de producto. 10003001 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
12 m
15 m
20 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,2 mm
0,25 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,4 μm
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 30
30 product options available for selection
| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10003001 | 60 m | 0,25 mm | 0,1 μm | cada uno |
| 10798422 | 20 m | 0,1 mm | 0,4 μm | cada uno |
| 10442042 | 15 m | 0,25 mm | 0,1 μm | cada uno |
| 10421852 | 20 m | 0,1 mm | 0,1 μm | cada uno |
| 10398441 | 10 m | 0,25 mm | 0,1 μm | cada uno |
| 10516331 | 10 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10239551 | 10 m | 0,1 mm | 0,1 μm | paquete de 10 |
| 10516681 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10368591 | 10 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10679761 | 25 m | 0,25 mm | 0,1 μm | cada uno |
| 10154461 | 25 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10012851 | 25 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10596151 | 30 m | 0,25 mm | 0,1 μm | cada uno |
| 10145181 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10114511 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | paquete de 30 |
| 10490122 | 50 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10556531 | 25 m | 0,25 mm | 1 μm | cada uno |
| 10256851 | 50 m | 0,25 mm | 1 μm | cada uno |
| 10535302 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm | cada uno |
| 10347971 | 50 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10296651 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10022851 | 60 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10726132 | 60 m | 0,25 mm | 1 μm | cada uno |
| 10164561 | 50 m | 0,2 mm | 0,35 μm | cada uno |
| 10206811 | 12 m | 0,2 mm | 0,2 μm | cada uno |
| 10595541 | 25 m | 0,2 mm | 0,2 μm | cada uno |
| 10154561 | 12 m | 0,2 mm | 0,35 μm | cada uno |
| 10525391 | 50 m | 0,2 mm | 0,2 μm | cada uno |
| 10716332 | 25 m | 0,2 mm | 0,35 μm | cada uno |
| 10032911 | 50 m | 0,2 mm | 0,5 μm | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
10003001
Fournisseur
Macherey-Nagel™
Code fournisseur
726038.60
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Spécification
| Diámetro (métrico) | 0,4 mm |
| Tipo | Columna capilar para GC |
| Diámetro interior (métrico) | 0,25 mm |
| Fase estacionaria | Optima™ 1 |
| Tipo USP | G1, G2, G38 |
| Para utilizar con (aplicación) | Separación de componentes según el análisis de los puntos de ebullición |
| Intervalo de temperatura | De 340 °C a 360 °C |
| Grosor de película | 0,1 μm |
| Longitud (métrico) | 60 m |
| Cantidad | 1 unidad |
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?