Descripción
Diseñadas ergonómicamente para ofrecer la máxima precisión y exactitud
- Ajuste y sellado perfecto de la punta a la micropipeta
- Permite una conexión y expulsión de punta ergonómicas y ligeras
- Puntas fabricadas con precisión que proporcionan la mejor exactitud y precisión posibles
- Apertura y cierre sencillos con una sola mano de las gradillas plegables
- Fabricadas con polipropileno virgen de la gran calidad
- Certificadas como libres de ADNasa, ARNasa y endotoxinas
- Disponibles como haz electrónico preesterilizado o sin esterilizar
- Identificación y trazabilidad de puntas mejoradas mediante etiquetas informativas en el rack
- Indica volumen de la punta, número de producto, número de lote y nivel de pureza
- Las gradillas, bandejas y puntas son 100 % reciclables o pueden incinerarse como residuos energéticos
- El envoltorio de plástico hermético alrededor del rack garantiza la pureza durante el transporte y almacenamiento
- Reutilizable y totalmente esterilizable en autoclave a 121 °C durante 20 minutos.
- Picus, eLINE™ , mLINE™ y Proline™ Más
- Bandejas y puntas codificadas por colores para combinar fácilmente con productos compatibles Sartorius pipetas
- Su diseño universal es compatible con la mayoría de otras marcas de micropipetas
Certifications
Certificado CE. Fabricado según ISO 9001 e ISO 13485.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 0,5 a 200 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Amarillo |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Longitud (imperial) | 2,007 in |
| Longitud (métrico) | 5,1cm |
| Certificaciones/conformidad | CE, ISO 9001, ISO 13485 |
| Declaraciones de limpieza | Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas |
| Formato | Gradilla |
| Mostrar más |