Learn More
Sartorius Puntas Optifit, recargas
GREENER_CHOICE
Code produit 10620803 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Código de color:
Amarillo
Azul
Gris
Morado
Naranja
Rojo
Verde
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Volumen (métrico):
0,5 a 300 μL
1000 a 10.000 μL
De 0,1 a 10 μL
De 10 a 1000 μl
De 100 a 5000 μL
De 5 a 350 μL
De 50 a 1200 μL
Envase:
A granel en caja
A granel en caja de cartón
Paquete de recarga
Paquete doble de recarga
Torre de recarga
Conditionnement:
1000 PCS
960 PCS
paquete de 250
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Código de color Esterilidad Volumen (métrico) Envase Conditionnement
10620803 Amarillo No estéril 0,5 a 300 μL Torre de recarga 960 PCS
12449750 Gris No estéril De 0,1 a 10 μL Torre de recarga 960 PCS
13167204 Gris No estéril De 0,1 a 10 μL A granel en caja 1000 PCS
10427312 Morado No estéril De 50 a 1200 μL Paquete doble de recarga 960 PCS
13184554 Naranja No estéril De 5 a 350 μL Torre de recarga 960 PCS
11542934 Azul Estéril De 10 a 1000 μl Paquete de recarga 960 PCS
10443802 Azul No estéril De 10 a 1000 μl Paquete de recarga 960 PCS
10654973 Verde No estéril De 100 a 5000 μL A granel en caja de cartón 1000 PCS
15161037 Rojo No estéril 1000 a 10.000 μL A granel en caja paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 10620803 Supplier Sartorius Supplier No. 790202
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
View all promotions
En stock
Add to basket
Garantice el ajuste perfecto y el sellado hermético en pipetas Sartorius. Las recargas de puntas Sartorius Optifit favorecen una precisión y reproducibilidad de pipeteo máximas. Las puntas se han fabricado en un entorno de sala limpia certificado con ISO 8, y están disponibles en versiones estériles y sin esterilizar en una gran variedad de volúmenes.
Diseñadas ergonómicamente para ofrecer la máxima precisión y exactitud
  • Ajuste y sellado perfecto de la punta a la micropipeta
  • Permite una conexión y expulsión de punta ergonómicas y ligeras
  • Puntas fabricadas con precisión que proporcionan la mejor exactitud y precisión posibles
Compatible con la función Optiload en Sartorius pipetas y más:
  • Picus, eLINE™ , mLINE™ y Proline™ Más
  • Bandejas y puntas codificadas por colores para combinar fácilmente con productos compatibles Sartorius pipetas
  • Su diseño universal es compatible con la mayoría de otras marcas de micropipetas
Diseñadas según los estándares más exigentes
  • Fabricadas con polipropileno virgen de la gran calidad
  • Los packs de recarga están certificados como sin ADNasa, ARNasa y endotoxinas
  • Disponibles como haz electrónico preesterilizado o sin esterilizar
  • Identificación y trazabilidad de puntas mejoradas mediante etiquetas informativas en el rack
    • Indica volumen de la punta, número de producto, número de lote y nivel de pureza
  • El envase y las puntas son 100 % reciclables o se pueden incinerar
  • Disponibles en una amplia gama de formatos de envasado:
    • Packs de recarga: envases de pureza certificada y ecológicos
    • Torres de recarga: compactas y ecológicas
    • Cajas a granel - cajas a granel económicas
  • El envoltorio de plástico hermético alrededor del rack garantiza la pureza durante el transporte y almacenamiento
  • Reutilizable y totalmente esterilizable en autoclave a 121 °C durante 20 minutos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volumen (métrico) 0,5 a 300 μL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Longitud (métrico) 5,1 cm
Certificaciones/conformidad CE, ISO 9001, ISO 13485
Método de esterilización Autoclave a 121°C
Formato Gradilla
Estilo de punta Estándar
Envase Torre de recarga
Tipo de producto Consejos sin filtrar
Código de color Amarillo
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) Sartorius Biohit Picus, Sartorius eLINE, Sartorius mLINE, Sartorius Prolina Plus
Graduado N.º
Línea de productos Optifit