Learn More
Descrizione
Puntas Optifit
- Ajuste y sellado perfectos para garantizar la máxima exactitud y precisión posibles
- Acoplamiento/expulsión de puntas ergonómico y ligero gracias a la función Optiload de las pipetas Sartorius
- Codificadas por colores para un fácil ajuste con las pipetas Sartorius correspondientes
- Puntas de calibre ancho disponibles para una mejor dispensación de muestras difíciles, como los líquidos viscosos
- Compatibles con pipetas Picus™ NxT, Picus™, eLINE™, mLINE™ y Proline™ Plus y la mayoría del resto de pipetas de otros fabricantes
- Conforme a los estándares de calidad ISO9001, ISO 14001 e ISO 13485
Embalaje FlexiBulk
- Comodidad y ahorro
- Combina el bajo coste de las puntas a granel con el ahorro de espacio y una facilidad de uso mejorada
- Reduce el tamaño del embalaje en hasta un 40 % y reduce los residuos de embalaje en casi un 50 %
- Los materiales del envase FlexiBulk son 100 % aptos para utilizarse como residuo de energía
- Organización Pick & Place para facilitar y agilizar la conexión de punta directa para la carga de gradilla
- Tapa de fácil apertura y cierre para facilitar el acceso a la punta y proteger las puntas
- Calidad y pureza
- Incluye las mismas puntas de alta calidad que el resto de opciones de embalaje
- Garantiza la pureza de la punta con certificados específicos de lote
- Las puntas no estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa y endotoxinas
- Fabricadas en condiciones de salas limpias conforme a las disposiciones para Clase 8 de ISO
- La tapa proporciona un sellado hermético durante el transporte y el almacenamiento para una pureza segura
Specifica
Specifica
| Volumen (métrico) | 0,5 a 200 μl |
| Longitud (métrico) | 5,1cm |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 |
| Declaraciones de limpieza | Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas |
| Para utilizar con (aplicación) | Para trabajos diarios de laboratorio |
| Formato | A granel |
| Código de color | Amarillo |
| Para utilizar con (equipo) | Compatibilidad universal, Sartorius Biohit, Sartorius |
| Línea de productos | Optifit |
| Material | Polipropileno |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?