Learn More
Sartorius™ Puntas Optifit en paquetes FlexiBulk
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15310645 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 a 200 μl
De 10 a 1000 μL
De 5 a 350 μl
De 50 a 1200 μl
Código de color:
Amarillo
Azul claro
Azul oscuro
Morado
Naranja
Longitud (métrico):
5,1cm
5,4cm
6,85cm
7,15cm
Tamaño de la unidad:
480 PCS
960 PCS
paquete de 480
paquete de 960
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Código de color Longitud (métrico) unitSize
15310645 De 10 a 1000 μL Azul oscuro 7,15cm paquete de 480
15300645 De 5 a 350 μl Naranja 5,4cm paquete de 960
15340645 De 50 a 1200 μl Morado 7,15cm 480 PCS
15390635 0,5 a 200 μl Amarillo 5,1cm 960 PCS
15330645 De 10 a 1000 μL Azul claro 6,85cm paquete de 480
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15310645 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor LHB791004
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Combine el ahorro de costes con el ahorro de espacio, con la consiguiente mejora de la facilidad de uso y la garantía de pureza. Las puntas Sartorius™ Optifit en envases FlexiBulk le brindan la misma alta calidad que las puntas Optifit al utilizarse con las micropipetas Biohit™ en un cómodo diseño de embalaje. Disponibles en volúmenes de 200, 350, 1000 y 1200 μl, incluida una opción de calibre ancho.
Puntas Optifit
  • Ajuste y sellado perfectos para garantizar la máxima exactitud y precisión posibles
  • Acoplamiento/expulsión de puntas ergonómico y ligero gracias a la función Optiload de las pipetas Sartorius
  • Codificadas por colores para un fácil ajuste con las pipetas Sartorius correspondientes
  • Puntas de calibre ancho disponibles para una mejor dispensación de muestras difíciles, como los líquidos viscosos
  • Compatibles con pipetas Picus™ NxT, Picus™, eLINE™, mLINE™ y Proline™ Plus y la mayoría del resto de pipetas de otros fabricantes
  • Conforme a los estándares de calidad ISO9001, ISO 14001 e ISO 13485
Embalaje FlexiBulk
  • Comodidad y ahorro
    • Combina el bajo coste de las puntas a granel con el ahorro de espacio y una facilidad de uso mejorada
    • Reduce el tamaño del embalaje en hasta un 40 % y reduce los residuos de embalaje en casi un 50 %
    • Los materiales del envase FlexiBulk son 100 % aptos para utilizarse como residuo de energía
    • Organización Pick & Place para facilitar y agilizar la conexión de punta directa para la carga de gradilla
    • Tapa de fácil apertura y cierre para facilitar el acceso a la punta y proteger las puntas
  • Calidad y pureza
    • Incluye las mismas puntas de alta calidad que el resto de opciones de embalaje
    • Garantiza la pureza de la punta con certificados específicos de lote
    • Las puntas no estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa y endotoxinas
    • Fabricadas en condiciones de salas limpias conforme a las disposiciones para Clase 8 de ISO
    • La tapa proporciona un sellado hermético durante el transporte y el almacenamiento para una pureza segura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 10 a 1000 μL
Longitud (métrico) 7,15cm
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485
Declaraciones de limpieza Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas
Para utilizar con (aplicación) Para trabajos diarios de laboratorio
Formato A granel
Código de color Azul oscuro
Para utilizar con (equipo) Sartorius Picus NxT, Sartorius Picus, Sartorius eLINE, Sartorius mLINE, Sartorius Prolina Plus, Sartorius Biohit
Línea de productos Optifit FlexiBulk