Learn More
Sartorius Puntas de pipeta sin filtro Optifit
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 13127274 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
200 μL
Tamaño de la unidad:
960 PCS
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
13127274 200 μL 960 PCS
1 options
Código de producto. 13127274 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 790200
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Garantice el ajuste perfecto y sellados herméticos en pipetas Sartorius para obtener la máxima precisión y reproducibilidad. Las puntas de pipeta sin filtro Sartorius Optifit incluyen envase codificado por colores para encontrar fácilmente la pipeta Sarto
Garantice el ajuste perfecto y el sellado hermético en pipetas Sartorius para obtener la máxima precisión y reproducibilidad. La codificación por colores de las bandejas de puntas permite encontrar fácilmente la pipeta Sartorius codificada por color correspondiente.
  • Fabricadas en un entorno de sala limpia con certificación ISO 8.
  • El material utilizado en puntas, bandejas y gradillas (polipropileno) es 100 % reciclable
  • Las gradillas totalmente esterilizables en autoclave (121º, 20 min) se pueden reutilizar con las puntas de recarga
  • Envoltorio de plástico hermético para una máxima pureza: el envoltorio puede desecharse como un residuo normal
  • Las cajas plegables se pueden abrir y cerrar fácilmente con una sola mano
  • El código de colores de las bandejas de puntas permite una fácil combinación con una pipeta adecuada
  • Con certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa y endotoxinas por número de lote.
  • Nuevas etiquetas de gradilla que indican el volumen de la punta, el tipo de punta y el número de lote.
Certifications
Certificado CE. Fabricado según ISO 9001 e ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 200 μL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Longitud (imperial) 2,007 in
Longitud (métrico) 5,1cm
Certificaciones/conformidad CE, ISO 9001, ISO 13485
Declaraciones de limpieza Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas
Método de esterilización Autoclave a 121°C
Formato Gradilla
Estilo de punta Estándar
Tipo de producto Consejos sin filtrar
Código de color Amarillo
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) Sartorius Picus, Sartorius eLINE, Sartorius mLINE, Sartorius Prolina Plus
Graduado N.º
Línea de productos Optifit