Learn More
Thermo Scientific Chemicals Optical Windows
Código de producto. 15457015
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
25,4mm
50,8mm
Grosor (métrico):
Grosor: 2mm (0,08 in)
Material:
Arseniuro de galio
Cuarzo
Zafiro
telúrido de cadmio
Descripción:
Acabado de la superficie: 40/20
Acabado de la superficie: 60/40
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Grosor (métrico) Material Descripción Tamaño de la unidad
15457015 25,4mm Grosor: 2mm (0,08 in) telúrido de cadmio Acabado de la superficie: 60/40 cada uno
15447035 50,8mm Grosor: 2mm (0,08 in) Arseniuro de galio Acabado de la superficie: 60/40 cada uno
15437045 25,4mm Grosor: 2mm (0,08 in) Zafiro Acabado de la superficie: 60/40 cada uno
15417055 25,4mm Grosor: 2mm (0,08 in) Cuarzo Acabado de la superficie: 40/20 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15457015 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 045593.KS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Available in different materials and dimensions
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Acabado de la superficie: 60/40
Material telúrido de cadmio
Diámetro (métrico) 25,4mm
Diámetro (imperial) 1 in
Tipo de producto Ventana óptica
Grosor (métrico) Grosor: 2mm (0,08 in)