Learn More
Optical Windows, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Acabado de la superficie: 60/40 |
| Material | Zafiro |
| Diámetro (métrico) | 25,4 mm |
| Diámetro (imperial) | 1 in |
| Tipo de producto | Optical Window |
| Grosor (métrico) | 1 mm |