Learn More
Thermo Scientific™ Optical Heat Seal, for Piko PCR plates
Descripción
Cuando se utiliza con el termociclador Piko o con el sistema de PCR en tiempo real PikoReal se pueden utilizar volúmenes de muestra de tan solo 5 µl con una pérdida evaporativa mínima. Estas películas ópticas están disponibles en el formato de tamaño de 0,25 para placas de PCR Piko.
Características de los sellos de película para PCR/qPCR Thermo Scientific Piko
• Claridad óptica con una mínima autofluorescencia para aplicaciones de PCR en tiempo real
• Sellado hermético para volúmenes de muestra de tan solo 5 µl
• El adhesivo criocompatible es efectivo a – 80 °C
Productos relacionados
Película adhesiva óptica, para placas de PCR Piko
Características de los sellos de película para PCR/qPCR Thermo Scientific Piko
• Claridad óptica con una mínima autofluorescencia para aplicaciones de PCR en tiempo real
• Sellado hermético para volúmenes de muestra de tan solo 5 µl
• El adhesivo criocompatible es efectivo a – 80 °C
Productos relacionados
Película adhesiva óptica, para placas de PCR Piko
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Sistema óptico |
| Cantidad | 100 sheets |
| Para utilizar con (equipo) | Termociclador Piko o sistema de PCR en tiempo real PikoReal |
| Tipo de producto | Película, cierre o aplicador |
| Línea de productos | Piko |
| adhesivo/a/s | Cierre térmico óptico |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -80 °C |
| Plate Compatibility | Placa Piko |