Learn More
Biochrom Cubeta estándar de vidrio óptico con tapa
Descripción
- Vidrio óptico
- Celda rectangular estándar con tapa
- Se ajusta a los soportes de células del espectrofotómetro estándar
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cubeta estándar de tipo 0 |
| Capacidad (métrico) | 2 ml |
| Material | Vidrio óptico |
| Longitud (métrico) | 12.5 mm |
| Anchura (métrico) interior | 10 mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Trayectoria óptica | 10 mm |
| Wavelength Range | De 190 nm a 1100 nm |
| Altura (métrico) | 45 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Espectrofotómetro, fotómetro |
| Mostrar más |