Learn More
Hellma™ Cubetas de microceldas de precisión de vidrio óptico especial
Descripción
- Transmisión de más del 80 % sobre un rango espectral de entre 320 y 2500 nm
- Para mediciones fotométricas y colorimétricas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Macroceldas de absorción |
| Capacidad (métrico) | 35.000 μl |
| Material | Vidrio óptico |
| Anchura (métrico) interior | 9,5mm |
| Trayectoria óptica | 100 mm |
| Wavelength Range | De 360 nm a 2500 nm |
| Altura (métrico) | 45mm |
| Anchura (métrico) | 12,5mm |
Título del producto
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?