Learn More
Hellma™ Macroceldas de absorción de alta precisión de vidrio óptico con tapón de PTFE
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Macroceldas de absorción |
| Capacidad (métrico) | 7000 μl |
| Material | Vidrio óptico |
| Material del cierre | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Anchura (métrico) interior | 9,5mm |
| Trayectoria óptica | 20 mm |
| Wavelength Range | De 320 a 2500 nm |
| Altura (métrico) | 45mm |
| Anchura (métrico) | 12,5mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Mediciones fotométricas y colorimétricas |