Learn More
Chemtronics Óptico Prep™ Pañuelos de papel prehumedecidos de la más alta calidad para limpiar superficies ópticas.
Tienda Texwipe ProductosDescription
Óptico Prep™ Las toallitas presaturadas contienen alcohol isopropílico ultrapuro (65 % IPA/35 % agua pura) en un tejido ultra suave, apto para lentes.
Características y ventajas
- Limpia y pule de forma segura superficies ópticas, lentes, equipos fotográficos, pantallas LCD y CRT e instrumentos.
- Se evapora rápidamente, no deja residuos.
- Compatible con la mayoría de plásticos, vidrios y metales.
- Disolvente suave no abrasivo
- Elimina rápidamente polvo, aceites y contaminantes.
Aplicaciones
- Limpia y pule de forma segura superficies ópticas, lentes, equipos fotográficos, conectores e instrumentos de fibra óptica.
- Fórmula innovadora que limpia suavemente las pantallas LCD y de plasma.
Spécification
Spécification
| Tipo de producto | Toallitas de limpieza de lentes |
| Color-coded | N.º |
| Formulario | Toallitas húmedas en bolsita |
| Scent | Sin perfume |
| Esterilidad | No estéril |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?