Learn More
Thermo Scientific™ Partículas de sulfato de poliestireno OptiBind™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Consiga la máxima reactividad en muchas aplicaciones de diagnóstico mediante partículas de sulfato de poliestireno Thermo Scientific™ Opti-Bind™ para su uso en ensayos turbidimétricos/nefelométricos, ensayos de aglutinación en portaobjetos, ensayos quimioluminiscentes, así como en diagnósticos clínicos y aplicaciones de biología molecular. Las partículas se pueden usar directamente desde el frasco, sin ningún prelimpiado.
- Disponible en una amplia gama de diámetros (de 0,1 μm a 2,5 μm)
- Sin prelimpiado
- Distribución de tamaños ajustados: CV<2 %
- Estabilidad coloidal optimizada
- Vida útil de 10 años
Recomendada para:
Diagnóstico clínico, biología molecular y ensayos nefelométricos, turbidimétricos y de aglutinación en portaobjetos
Nota:
Cuando use partículas Opti-Bind, solicite nuestro manual de optimización de reactivos de micropartículas, donde se describe a grandes rasgos nuestra estrategia de desarrollo de reactivos. Este manual incluye protocolos validados de optimización de reactivos de partículas, acoplamiento y unión.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Incluye certificado de análisis |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Descripción | Partículas de sulfato de poliestireno Opti-Bind |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayos de diagnóstico |
| Material | Sulfato de poliestireno |
| Tipo de producto | Partículas especializadas |
| Incluye | Prospecto y certificado de análisis |
| Cantidad | 15 ml |
| Paquetes de evaluación de muestras | Estos paquetes de evaluación permiten adquirir pequeñas muestras de nuestro inventario con diferentes capacidades de unión, tamaños, colores y superficies a precios muy reducidos. Las partículas Opti-Bind se envasan en frascos de 15 ml con un 10 % de sólidos. El paquete de evaluación consta de tres lotes de todas las partículas de poliestireno Opti-Bind disponibles. |
| Paquetes para especialidades | Ofrecemos partículas de poliestireno Opti-Bind en diferentes concentraciones y tamaños de paquete disponibles previa solicitud. |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Opti-Bind Polystyrene Sulfate Particles
- Atención
- Carcinogenicidad Categoría 2
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium azide