Learn More
Kautex™ Opti-Rib™ Bidón de HDPE
Código de producto. 17848177
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 L
Peso (métrico):
0,360 kg
Tamaño de la unidad:
paquete de 80
Código de producto. Capacidad (métrico) Peso (métrico) unitSize
17848177 10 L 0,360 kg paquete de 80
1 options
Código de producto. 17848177 Proveedor Kautex™ N.º de proveedor 2000095809
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El OPTI-RIB™ El bidón de HDPE tiene una capacidad de 10 L y viene en color natural.
  • La gama completa de accesorios de tapones facilita el uso multiusos
  • Disponibles en color natural o azul
  • A prueba de fugas
  • Aprobación de la ONU para: bidones de 2,5 a 5 L y de 10 a 30 L
  • Las tapas se venden por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 2,6 gal
Capacidad (métrico) 10 L
Certificaciones/conformidad Declaración de referencia de conformidad
Revestimiento del tapón Sin revestir
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tamaño del tapón 50 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Color Natural
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (aplicación) Llenado
Para utilizar con (equipo) Ninguno
Graduaciones N.º
Altura (imperial) 11,81 in
Altura (métrico) 310 mm
Incluye Ninguno
Longitud (imperial) 9,06 in
Longitud (métrico) 230 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Mouth Style Rosca DIN50
Estilo de cuello DIN 50
Tipo de producto Bidón
Forma Rectangulares
Esterilidad No estéril
Peso (métrico) 0,360 kg